Phenol Red, sodium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2460EA 295 EUR InStock
AATB2460
Phenol Red, sodium salt
Phenol Red, sodium salt
Phenol red (also known as phenolsulfonphthalein or PSP) is a pH indicator that is frequently used in cell biology laboratories.
Formule: C₁₉H₁₃O₅SNa
MW: 376,36 g/mol
Numéro CAS: 34487-61-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité