Trypan 0.1 M, Trypan Purple™ for dead cell labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2466EA 1420 EUR InStock
AATB2466 AATB2465
Trypan 0.1 M, Trypan Purple™ for dead cell labeling
Trypan
Trypan Purple™ is similar to Trypan Blue in cell permeability.
  • Minimal cytotoxicity
  • High purity
MW: 600 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité