APC-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, preactivated
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2586EA 516 EUR InStock
AATB2586
APC-Cy5.5 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, preactivated
APC-Cy5.5 Tandem
Allophycocyanin (APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.
  • Ready to use
  • Excellent conjugation yield
MW: 105000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité