Sulpho-Cyanine 3 carboxylic acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST
260 261
AATB260EA 769 EUR InStock
AATB260 AATB261
Sulpho-Cyanine 3 carboxylic acid
Sulpho-Cyanine 3 carboxylic acid
A variety of cyanine dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • Excellent Quality
Attention: For research use only.
Formule: C₃₁H₃₈N₂O₈S₂
MW: 630,77 g/mol
Numéro MDL: MFCD28978247
Numéro CAS: 146368-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caba19f351d1b7c2bfc876abc03ad12d0461c1f6&vid=1b8f296a7b6f51559f9237c40b6f3492273e6153&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité