PE-Cy5 Tandem sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2610EA 295 EUR InStock
AATB2610
PE-Cy5 Tandem sonde fluorescente
PE-Cy5 Tandem
PE-Cy5 is a popular color used in flow cytometry.
  • Suitable for most fluorescence platforms
  • Excellent signal
  • High quality
MW: 240000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité