Sulpho-Cyanine 5 carboxylic acid ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
266 267
AATB266EA 739 EUR InStock
AATB266 AATB267
Sulpho-Cyanine 5 carboxylic acid ≥95%
Sulpho-Cyanine 5 carboxylic acid
A variety of cyanine dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • pH Tolerance From 3-10
  • Bright Fluorescence
  • Multiple Bioconjugation Applications
Attention: For research use only.
Formule: C32H37N2NaO8S2
Numéro CAS: 1121756-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8731290047d01203706cc0b747434c1801ae7206&vid=c4ac2e388b9713e51a8f44cec7fdc274ba92c526&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité