Cyanine 5 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy5® NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB280EA 146 EUR InStock
AATB280
Cyanine 5 monosuccinimidyl ester potassium salt ≥90% [same as GE Cy5® NHS ester]
Cyanine 5 monosuccinimidyl ester potassium salt
This Cy5® dye is the same molecule to GE's monoreactive Cy5® NHS ester.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
MW: 791,97 g/mol
Numéro CAS: 146368-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité