D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3002EA 295 EUR InStock
AATB3002
D-Biotin-N-succinimidyl ester ≥90%
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Biotin succinimidyl ester is the most popular amine-reactive biotin derivative for modifying proteins and other biological molecules.
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité