Biotin hydrazide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3007EA 115 EUR InStock
AATB3007
Biotin hydrazide ≥95%
Biotin hydrazide
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
MW: 258,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité