Biotin maleimide, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3058EA 295 EUR InStock
AATB3058
Biotin maleimide, ReadiView™ biodetection
Biotin maleimide
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C20H29N5O5S
MW: 451,54 g/mol
Numéro CAS: 116919-18-7
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/73/43933073.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité