6-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine (6-dTMR)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB306EA 5880 EUR InStock
AATB306
6-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine (6-dTMR)
6-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine (6-dTMR)
6-dTMR (6-Carboxy-4,7-dichlorortetramethylrhodamine) is one of the four critical 4,7-dichloro-rhodamine dyes used as the BigDye terminators for DNA sequencing in combination with dR110, dR6G and dROX.
  • Critical DNA Sequencing Dye
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité