Cy5 biotin conjugate biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3100EA 295 EUR InStock
AATB3100
Cy5 biotin conjugate biodetection
Cy5 biotin conjugate
This bifunctional Cy5 biotin conjugate demonstrates excellent avidin binding and strong fluorescence.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
MW: 1353,82 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/53/43933253.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité