Digoxigenin NHS ester biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3500EA 221 EUR InStock
AATB3500
Digoxigenin NHS ester biodetection
Digoxigenin NHS ester
Digoxigenin (DIG) is a hapten, a small molecule with high antigenicity, which is used in many biological detections similarly to other popular haptens such as 2,4-Dinitrophenol (DNP) and biotin.
  • Improved labeling efficiency
  • High binding affinity
Formule: C₃₅H₅₀N₂O₁₀
MW: 658,79 g/mol
Numéro CAS: 129273-26-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/13/43933213.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité