5-TAMRA cadaverine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB356EA 442 EUR InStock
AATB356
5-TAMRA cadaverine ≥95%
5-TAMRA cadaverine
5-TAMRA cadaverine is a building block for developing fluoresceinated bioconjugates.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 95% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité