6-TAMRA ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB367EA 590 EUR InStock
AATB367 AATB368 AATB366
6-TAMRA ≥95%
6-TAMRA
6-TAMRA is the purified single isomer of 5(6)-TAMRA.
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD01073638
Numéro CAS: 91809-67-5
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/47/43933347.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité