5-ROX ≥95% pour la biologie moléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
385 381
AATB385EA 439 EUR InStock
AATB385 AATB381
5-ROX ≥95% pour la biologie moléculaire
5-ROX
5-ROX is the purified single isomer of 5(6)-ROX.
  • Useful for multiple applications
Formule: C₃₃H₃₀N₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28355897
Numéro CAS: 216699-35-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6234d68ecd61ce35c6414f160f819db1d4b8af8c&vid=279766db37d78d43ba9d26ff8a3f5d12dbba92c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité