6-ROX glycine solution 25 µM étalon de référence, pour la PCR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB395EA 295 EUR InStock
AATB395
6-ROX glycine solution 25 µM étalon de référence, pour la PCR
6-ROX glycine
6-ROX is predominately used as a reference dye for performing PCR detections.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 95% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité