N-FMOC-ethylenediamine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4006 4007
AATB4006EA 769 EUR InStock
AATB4006 AATB4007
N-FMOC-ethylenediamine ≥95%
N-FMOC-ethylenediamine
N-FMOC-ethylenediamine is a monoprotected diamine that is widely used as a building block in bioconjugate chemistry.
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,34 g/mol
Numéro CAS: 166410-32-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d704b21c02829aaf1e7168b0f547fb3e62e6f7d&vid=03557a90fe4e8748212fd5173318891548cc1791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité