N-Boc-ethylenediamine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: t-boc-N-EDA
AATB4013EA 590 EUR InStock
AATB4013 AATB4014
N-Boc-ethylenediamine
N-Boc-ethylenediamine
N-BOC-ethylenediamine is a monoprotected diamine that is widely used as a building block in bioconjugate chemistry.
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 160,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191871
Numéro CAS: 57260-73-8
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/25/43921125.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité