Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Xanthylium
415 416
AATB415EA 307 EUR InStock
AATB415 AATB416
Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC) ≥90%
Tetramethylrhodamine-5-isothiocyanate (5-TRITC)
5-TRITC (also called G isomer) is a purified single isomer of the 5(6)-TRITC mixed isomers.
Formule: C₂₅H₂₁N₃O₃S
MW: 443,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD07438035
Numéro CAS: 80724-19-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65d8fae5f754a2b8f418940d39adcc909d7260f5&vid=e230e37e95f58ed5a5536a29114ca59247ba45e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité