Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
4504 4505 4506
AATB4504EA 368 EUR InStock
AATB4504 AATB4505 AATB4506
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥90%
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulfo-SMCC is the water-soluble version of SMCC.
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fe24ecb8d003df1ec7fe314370bca9891576fa9&vid=87f000e8cab7c3fa2be70b7c58ca2a7ac0d92dde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité