DBCO-PEG4-NHS Ester for biomolecular labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB4530EA 146 EUR InStock
AATB4530
DBCO-PEG4-NHS Ester for biomolecular labeling
DBCO-PEG4-NHS Ester
Cu-free click reaction, i.e., the strain-promoted alkyne-azide cycloaddition (SPAAC) is a bioorthogonal reaction utilizing a pair of reagents, cyclooctynes and azides that exclusively and efficiently react with each other while remain inert to naturally occurring functional groups such as hydroxy, amino and thiol groups.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
Formule: C₃₄H₃₉N₃O₁₀
MW: 649,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD26793797
Numéro CAS: 1353016-71-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/63/43933263.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité