Sulphorhodamine B acid chloride ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB470EA 146 EUR InStock
AATB470
Sulphorhodamine B acid chloride ≥95%
Sulphorhodamine B acid chloride
SRB sulfonyl chloride (also called Lissamine rhodamine sulfonyl chloride™) is highly fluorescent.
Formule: C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 577,107 g/mol
Numéro CAS: 62796-29-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité