6-TAMRA azide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
490 965
AATB490EA 230 EUR InStock
AATB490 AATB965
6-TAMRA azide ≥95%
6-TAMRA azide
6-TAMRA aside is an excellent alkyne-reactive fluorescent reagent for labeling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Bright Fluorescence
  • Click Chemistry Conjugation Reagent
Attention: For research use only.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b53386cf614f79129e452d1f9f6a98cf9c3f092&vid=6208ef18031e9ad2818e642cad3382b92224c726&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité