FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH for biomolecular labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB5005EA 739 EUR InStock
AATB5005
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH for biomolecular labeling
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH is a building block for in-sequence peptide Asp labeling by TAMRA.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/89/43933089.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité