Fmoc-Sta-OH ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB5107EA 4390 EUR InStock
AATB5107 AATB5106
Fmoc-Sta-OH ≥95%
Fmoc-Sta-OH
(3S,4S)-Statine is a novel amino acid of pepstatin, a low molecular weight inhibitor of acid proteases.
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065675
Numéro CAS: 158257-40-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/92/43921092.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité