FMOC-Glu(TQ3)-OH for biomolecular labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB5238EA 590 EUR InStock
AATB5238
FMOC-Glu(TQ3)-OH for biomolecular labeling
FMOC-Glu(TQ3)-OH
FMOC-Glu(TQ3)-OH is a building block for in-sequence Lys labeling by Tide Quencher™ 3 (TQ3).
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/14/43933114.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité