BOC-Asp(OMe)-FMK
Fournisseur: AAT BIOQUEST
5310 5311
AATB5310EA 152 EUR InStock
AATB5310 AATB5311
BOC-Asp(OMe)-FMK
N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
The FMK peptides are potent, cell permeable, irreversible capase inhibitors.
  • Key intermediate
  • Cell permeable
  • Multiple applications
For: Molecular biology, Labeling, Proteomics
GHS Symbol: GHS07
Hazard Class 5
Packing Group II
Signalword: Warning
Formule: C₁₁H₁₈FNO₅
Numéro MDL: MFCD03453073
Numéro CAS: 187389-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c4d71806e906827c7e9e89eaac4654b5c09d550&vid=ba5db17035afe560fd021686e9335196a97eb267&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité