N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB551EA 146 EUR InStock
AATB551
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate ≥90%
N-Succinimidyl 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylate
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid, SE is the amine-reactive succinimidyl ester of 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid.
Formule: C₁₄H₉NO₇
MW: 303,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037568
Numéro CAS: 134471-24-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité