Nile blue A ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB60EA 115 EUR InStock
AATB60
Nile blue A ≥95%
Nile blue A
Nile Blue A is certified for use in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
Formule: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064529
Numéro CAS: 3625-57-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité