TRITON™ X-100 10% dans l'eau, ReadiUse™ sans Peroxyde et sans Carbonyle
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB60012EA 146 EUR InStock
AATB60012
TRITON™ X-100 10% dans l'eau, ReadiUse™ sans Peroxyde et sans Carbonyle
TRITON™ X-100
Triton™ X-100 is a common non-ionic mild surfactant, which is often routinely utilized to lyse cells, extract proteins and cellular organelles, permeabilize the living cell membranes and solubilize proteins.
  • Ready to use
  • Free of all deleterious enzymes
  • Mild lysing agent
Attention: For research use only.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité