6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite] ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
6016 6017
AATB6016EA 188 EUR InStock
AATB6016 AATB6017
6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite] ≥90%
6-FAM phosphoramidite [5'-Fluorescein phosphoramidite]
There are several ways of labeling an oligonucleotide with fluorescein.
Formule: C₄₆H₅₈N₃O₁₀P
Numéro MDL: MFCD01940925
Numéro CAS: 204697-37-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=836165be7e8e25ad82381d3eccab2ca3c0ecd2f1&vid=6e981a586a2074779f28e0e17dd4ecb649b73d87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité