6-HEX phosphoramidite pour le marquage des oligonucléotides
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite
6024 6026
AATB6024EA 2250 EUR InStock
AATB6024 AATB6026
6-HEX phosphoramidite pour le marquage des oligonucléotides
6-HEX phosphoramidite
There are several ways of labeling an oligonucleotide with fluorescein.
  • FRET building block
  • Multiple applications
MW: 1050,61 g/mol
Numéro CAS: 1360547-55-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2113d7714f71363a2a8c08a37118a95cca850553&vid=d52d2b2fb40889b9c3b3820598c47c2e68a23338&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité