2-Aminoacridone ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB604EA 115 EUR InStock
AATB604
2-Aminoacridone ≥95%
2-Aminoacridone
This reagent is used to modify carbonyl-containing biomolecules, in particular, for labeling carbohydrates and glycoproteins.
Formule: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 246,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037397
Numéro CAS: 27918-14-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité