Dibromobimane [bBBr] ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB634EA 115 EUR InStock
AATB634
Dibromobimane [bBBr] ≥90%
Dibromobimane [bBBr]
dBBr is one of the most popular thiol-reactive fluorescent tags, and is widely used to detect various thiol-containing biomolecules such as glutathione in cells.
Formule: C₁₀H₁₀Br₂N₂O₂
MW: 350,01 g/mol
Numéro CAS: 68654-25-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité