576/589 NHS Ester, Bodi Fluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB661EA 422 EUR InStock
AATB661
576/589 NHS Ester, Bodi Fluor™ sonde fluorescente
576/589 NHS Ester
Bodi Fluor™ 576/589 is chemically the same molecule to BODIPY™ 576/589 dye.
  • Bright signal
  • Highly cell permeable
  • High extinction coefficient
  • Insensitive to polarity/pH
  • High fluorescence quantum yield
MW: 426,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD32858277
Numéro CAS: 201998-61-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/02/43933302.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité