AML Cy5 NHS ester, ReadiCleave™ for reversible fluorescent labeling
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB7000EA 590 EUR InStock
AATB7000
AML Cy5 NHS ester, ReadiCleave™ for reversible fluorescent labeling
AML Cy5 NHS ester
Fluorescence-based methods have many advantages for biological detections in terms of sensitivity.
  • Reversible linker
  • Stable signal
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/43/43933243.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité