Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhodamine 101 Chloride Salt ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: Rhodamine 640 chloride

AATB75EA 115 EUR InStock
AATB75
Rhodamine 101 Chloride Salt ≥95%
Rhodamine 101 Chloride Salt
Rhodamine dyes are used extensively in a variety of biological applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry, fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.


Formule: C₃₂H₃₁ClN₂O₃
MW: 527,05 g/mol
Numéro CAS: 64339-18-0
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité