Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB82EA 115 EUR InStock
AATB82
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
This coumarin compound is used as a calibration standard for 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin-based enzyme substrates.


Formule: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Numéro CAS: 575-03-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité