Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxazine 1 perchlorate ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: 7-(Diethylamino)-3-(ethylimino)-3H-phenoxazine EthoperchlorateOxazine 1

AATB89EA 115 EUR InStock
AATB89
Oxazine 1 perchlorate ≥95%
Oxazine 1 perchlorate
Oxazine 1 is one of the most fluorescent NIR dyes.


Formule: C₂₀H₂₆N₃O·ClO₄
MW: 423,89 g/mol
Numéro CAS: 24796-94-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité