Cy5 tetrazine sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB902EA 295 EUR InStock
AATB902
Cy5 tetrazine sonde fluorescente
Cy5 tetrazine
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
MW: 1136,5 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/54/43933254.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité