Cyanine 3.5 azide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
980 981
AATB980EA 152 EUR InStock
AATB980 AATB981
Cyanine 3.5 azide sonde fluorescente
Cyanine 3.5 azide
A variety of cyanine 3.5 (Cy3.5®) dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • High fluorescence quantum yield
  • Improved photostability
MW: 1073,11 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df97705a6f2e1b10c117eb73a7397d488383b7f&vid=d7b128e7705469db15aa0ec96cb63ec12dc37378&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité