iFluor® 488, Alkyne sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB999EA 295 EUR InStock
AATB999
iFluor® 488, Alkyne sonde fluorescente
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/22/43933222.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité