Dioxolane-1,3 ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 0.03 %
87135.290EA 96 EUR InStock
87135.290 87135.360 87135.460
Dioxolane-1,3 ≥99.0% stabilisé, GPR RECTAPUR® pour la synthèse
Dioxolane-1,3
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.066 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00003207
Numéro CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
ONU: 1166
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Formaldehyde Max. 0.1 %
Methanol Max. 0.1 %
Water Max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité