Anti-IgG (H, L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 405)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB16731EA 221 EUR InStock
AATB16731 AATB16444
Anti-IgG (H, L) Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 405)
Anticorps
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimised for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • pH-insensitive fluorescence
  • Photostable
  • Improved robustness
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: iFluor™ 405
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité