Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Poly-HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: AAT Bioquest
AATB11035EA 563 EUR InStock
AATB11035
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody [clone: IgG] (Poly-HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterised specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target.

  • No unconjugated HRP
  • Highly purified
  • Compatible with all major substrates
  • Multiple applications
  • High sensitivity

Attention: For research use only.

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: Poly-HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgA
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité