Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody [clone: IgG] (trFluor™ Eu)

Fournisseur: AAT Bioquest
AATB62000EA 442 EUR InStock
AATB62000
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody [clone: IgG] (trFluor™ Eu)
Anticorps
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.

  • High stability and emission yield
  • Low background signal
  • Large stokes shift
  • Long emission half-life
  • Multiple applications

Attention: For research use only.

Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: trFluor™ Eu
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité