Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 568)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
16622 16804
AATB16622EA 120 EUR InStock
AATB16622 AATB16804
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 568)
Anticorps
iFluor® 568 is a bright red fluorescent dye.
  • Bright signal
  • Increased photostability
  • Minimal quenching on proteins
Attention: For research use only.
Type: Secondary
Antigen: Immunoglobulin G
Clonality: Polyclonal
Clone: IgG
Conjugation: iFluor™ 568
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité