Caliber Fluor™ 580 Fluorophore
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB95EA 442 EUR InStock
AATB95
Caliber Fluor™ 580 Fluorophore
Tests Tests cellulaires
Caliber Fluor™ 580 is an extremely stable fluorophore that has its absorption and fluorescence independent of pH change from pH 3 to 10.
  • pH-Independent Fluorescence
  • High Stability
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité