Texas Red® Cadaverine, Single Isomer
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB482EA 221 EUR InStock
AATB482
Texas Red® Cadaverine, Single Isomer
Tests Tests cellulaires
Texas Red® cadaverine reacts with carbonyl compounds such as aldehyde, ketones and acids to give bright red fluorescent conjugates.
  • Identical spectra to Texas Red
  • High Stability
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité